40120
Diethoxydimethylsilan
purum, ≥97.0% (GC)
Synonym(e):
Dimethyl-diethoxysilan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Farbe
APHA: ≤25
Brechungsindex
n20/D 1.381 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
Dichte
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](C)(C)OCC
InChI
1S/C6H16O2Si/c1-5-7-9(3,4)8-6-2/h5-6H2,1-4H3
InChIKey
YYLGKUPAFFKGRQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)