Merck
372021
Sigma-Aldrich
2,3,6,7,10,11-Hexamethoxytriphenylen
99%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H24O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
SMILES String
COc1cc2c(cc1OC)c3cc(OC)c(OC)cc3c4cc(OC)c(OC)cc24
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)