Wichtige Dokumente
35516
Patulin-13C7 -Lösung
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-on-13C7
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
~25 μg/mL in acetonitrile
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Massenverschiebung
M+7
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13CH]1O[13CH2][13CH]=[13C]2O[13C](=O)[13CH]=[13C]12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
ZRWPUFFVAOMMNM-BNUYUSEDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
2.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?