Merck
34529
Supelco
Sulfisozol Natrium
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Amino-N-3-isoxazolylbenzolsulfonamid Mononatriumsalz, 4-Amino-N-(isoxazol-3-yl)-N-sodiobenzenesulfonamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N3NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.23
UNSPSC-Code:
41116107
Qualität
analytical standard
Produktlinie
VETRANAL®
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C9H8N3O3S.Na/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-5-6-15-11-9;/h1-6H,10H2;/q-1;+1
InChIKey
ILJOTUZCTLKWTO-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)