Merck
34464
Supelco
Deterenol-acetat
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-α-[(isopropylamino)-methyl]-benzolmethanol -acetat (Salz), N-Isopropyl-octopamin -acetat (Salz), PI 39 -acetat (Salz), Paraproterenol -acetat (Salz)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17NO2 · C2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.31
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Rechtliche Hinweise
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)