Wichtige Dokumente
343323
Silica gel Inorganic Sorbent
Davisil grade 22, 60-200 mesh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kieselgel, pore size 60 Å, 60-200 mesh
Form
powder or crystals
Qualitätsniveau
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
475-560 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
silica
Partikelgröße
60-200 mesh
Porengröße
60 Å
bp
2230 °C
mp (Schmelzpunkt)
>1600 °C
Trenntechnik
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?