46443
Spiroxamin
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N-Ethyl-N-propyl-8-tert.-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Beschreibung
mixture of diastereomers
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCN(CC)CC1COC2(CCC(CC2)C(C)(C)C)O1
InChI
1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3
InChIKey
PUYXTUJWRLOUCW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Eyes
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
296.6 °F
Flammpunkt (°C)
147 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?