34031BC
GDS Resuspension Buffer Non-Tq
BioControl, for use with GDS
Synonym(e):
Buffer for PCR Sample Prep
Empfohlene Produkte
Haltbarkeit
36 mo.
Qualitätsniveau
Verpackung
bottle of 6 mL
Hersteller/Markenname
BioControl
Methode(n)
PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Kompatibilität
for use with GDS
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Escherichia coli (O157:H7)
enterovirulent E. coli (EEC) (Shiga Toxigenic)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For use with specific GDS Application Notes only.
Anwendung
For use in Application Note MK_AN4580EN / MS_AN4580EN, cannot be substituted with GDS Resuspension Buffer Tq.
Komponenten
One bottle, 70 mL
Kompatibilität
BioControl GDS
Testmethode
PCR
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)