Wichtige Dokumente
33985
Propoxycarbazon Natriumsalz
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[(4-Methyl-5-oxo-3-propoxy-1,2,4-triazolin-1-yl)-carbamidosulfonyl]-benzoesäure-methylester Natriumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCOC1=NN(C(=O)N1C)C(=O)N([Na])S(=O)(=O)c2ccccc2C(=O)OC
InChI
1S/C15H18N4O7S.Na/c1-4-9-26-14-16-19(15(22)18(14)2)13(21)17-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(20)25-3;/h5-8H,4,9H2,1-3H3,(H,17,21);/q;+1/p-1
InChIKey
JRQGDDUXDKCWRF-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)