46013
Tribenuronmethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N(C)c2nc(C)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H17N5O6S/c1-9-16-13(18-14(17-9)26-4)20(2)15(22)19-27(23,24)11-8-6-5-7-10(11)12(21)25-3/h5-8H,1-4H3,(H,19,22)
InChIKey
VLCQZHSMCYCDJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?