33852
Decanal-2,4-dinitrophenylhydrazon
analytical standard
Synonym(e):
Caprinaldehyd-2,4-DNPH, Decylaldehyd-2,4-DNPH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (HPLC/CHN)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
100-104 °C
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H24N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-12-17-18-15-11-10-14(19(21)22)13-16(15)20(23)24/h10-13,18H,2-9H2,1H3/b17-12+
InChIKey
WVTWCMFTBSTXFK-SFQUDFHCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?