Wichtige Dokumente
33672
Trifloxysulfuron Natriumsalz
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
[Na+].COc1cc(OC)nc(NC(=O)[N-]S(=O)(=O)c2ncccc2OCC(F)(F)F)n1
InChI
1S/C14H14F3N5O6S.Na/c1-26-9-6-10(27-2)20-12(19-9)21-13(23)22-29(24,25)11-8(4-3-5-18-11)28-7-14(15,16)17;/h3-6H,7H2,1-2H3,(H2,19,20,21,22,23);/q;+1/p-1
InChIKey
UFEIWEXHHOXPGP-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?