Merck
33652
Supelco
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-on
analytical standard
Synonym(e):
ITX-d7
Größe auswählen
10 MG
CHF 444.00
CHF 444.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 444.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16D7H7OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 444.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])(c1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H14OS/c1-10(2)11-7-8-15-13(9-11)16(17)12-5-3-4-6-14(12)18-15/h3-10H,1-2H3/i1D3,2D3,10D
InChIKey
KTALPKYXQZGAEG-SVMCCORHSA-N
Anwendung
2-Isopropyl-d7-thioxanthen-9-one may be used as an internal standard for the analysis of UV ink photoinitiators in packaged food using QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) method followed by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of UV ink photoinitiators in packaged food by fast liquid chromatography at sub-ambient temperature coupled to tandem mass spectrometry.
Gallart-Ayala H, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(3), 459-466 (2011)