32957
Diphenylkresylphosphat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
Cresyldiphenylphosphat, Kresyldiphenylphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Beschreibung
mixture of isomers
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Cc1cccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c1
InChI
1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3
InChIKey
FJKVRVFGUXMMAO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
464.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
240 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?