Wichtige Dokumente
32894
Nonylphenol-monoethoxylat -Lösung
50 μg/mL in acetone, technical, analytical standard
Synonym(e):
NP-1EO technisch
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
technical
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
50 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?