Merck
32886
Supelco
4-tert.-Octylphenol-diethoxylat -Lösung
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonym(e):
2-{2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenoxy]-ethoxy}-ethanol
Größe auswählen
1 ML
CHF 190.00
CHF 190.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 190.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 190.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Konzentration
10 μg/mL in acetone
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
InChIKey
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sigma-Aldrich offers 4-tert-octylphenol diethoxylate solution (10 μg/mL in acetone) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyzes.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)