Wichtige Dokumente
32568
Cimaterol
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-5-(1-hydroxy-2-isopropylamino-ethyl)-benzonitril
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
CC(C)NCC(O)c1ccc(N)c(c1)C#N
InChI
1S/C12H17N3O/c1-8(2)15-7-12(16)9-3-4-11(14)10(5-9)6-13/h3-5,8,12,15-16H,7,14H2,1-2H3
InChIKey
BUXRLJCGHZZYNE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Feed samples by solid-phase extraction (SPE) and ultra-performance liquid chromatography (UPLC).[2]
- Pig liver, kidney and muscle samples by SPE and UPLC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).[4]
- Bovine retina by SPE and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[5]
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.