Wichtige Dokumente
32430
Cafenstrol
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
N,N-Diethyl-3-mesitylsulfonyl-1H-1,2,4-triazol-1-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
CCN(CC)C(=O)n1cnc(n1)S(=O)(=O)c2c(C)cc(C)cc2C
InChI
1S/C16H22N4O3S/c1-6-19(7-2)16(21)20-10-17-15(18-20)24(22,23)14-12(4)8-11(3)9-13(14)5/h8-10H,6-7H2,1-5H3
InChIKey
HFEJHAAIJZXXRE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?