Merck
32394
Supelco
Ethametsulfuron-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-[(4-Ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)-carbamoylsulfamoyl]-benzoesäure-methylester, 2-[[[[[4-Ethoxy-6-(methylamino)-1,3,5-triazin-2-yl]-amino]-carbonyl]-amino]-sulfonyl]-benzoesäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18N6O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
410.41
Beilstein:
8165260
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
O=S(C1=C(C(OC)=O)C=CC=C1)(NC(NC2=NC(OCC)=NC(NC)=N2)=O)=O
InChI
1S/C15H18N6O6S/c1-4-27-15-19-12(16-2)17-13(20-15)18-14(23)21-28(24,25)10-8-6-5-7-9(10)11(22)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H3,16,17,18,19,20,21,23)
InChIKey
ZINJLDJMHCUBIP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)