Wichtige Dokumente
32106
Reserpin-(3′,4′,5′-trimethoxy-d9)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
(3β,16β,17α,18β,20α)-11,17-Dimethoxy-18-[[3,4,5-tri-(methoxy-d3)benzoyl]-oxy]-yohimban-16-carbonsäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])Oc1cc(cc(OC([2H])([2H])[2H])c1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)O[C@@H]2C[C@@H]3CN4CCc5c([nH]c6cc(OC)ccc56)[C@H]4C[C@@H]3[C@@H]([C@H]2OC)C(=O)OC
InChI
1S/C33H40N2O9/c1-38-19-7-8-20-21-9-10-35-16-18-13-27(44-32(36)17-11-25(39-2)30(41-4)26(12-17)40-3)31(42-5)28(33(37)43-6)22(18)15-24(35)29(21)34-23(20)14-19/h7-8,11-12,14,18,22,24,27-28,31,34H,9-10,13,15-16H2,1-6H3/t18-,22+,24-,27-,28+,31+/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
InChIKey
QEVHRUUCFGRFIF-QXCASUSISA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)