Merck
293954
Sigma-Aldrich
Eosin Y
high purity, Dye content 99 %
Synonym(e):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromfluorescein, Bromfluorescein, Bromosäure J. TS, XL, oder XX, Bronze Bromo ES, Eosin gelblich, Eosinsäure, Solvent red 43, Säurerot 87
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H8Br4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
647.89
Farbindexnummer:
45380:2
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Zusammensetzung
Dye content, 99%
Löslichkeit
spirit: soluble
λmax
524 nm
SMILES String
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
InChIKey
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T S Anirudhan et al.
Journal of colloid and interface science, 456, 22-31 (2015-06-19)
A novel adsorbent, 2-mercaptobenzamide modified itaconic acid-grafted-magnetite nanocellulose composite [P(MB-IA)-g-MNCC] was synthesized for adsorbing mercury(II) [Hg(II)] ions selectively from aqueous solutions. Fourier transforms infrared spectroscopy, X-ray diffraction, scanning electron microscopy and thermogravimetric studies were performed to characterize the adsorbent. The