Merck
29230
Sigma-Aldrich
Cyclohexen
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Tetrahydrobenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.14
Beilstein:
906737
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Dampfdruck
160 mmHg ( 20 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (GC)
Selbstzündungstemp.
590 °F
Enthält
~0.01% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Expl.-Gr.
5 %
Abdampfrückstand
≤0.005%
Brechungsindex
n20/D 1.446 (lit.)
n20/D 1.446
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−104 °C (lit.)
Dichte
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
C1CCC=CC1
InChI
1S/C6H10/c1-2-4-6-5-3-1/h1-2H,3-6H2
InChIKey
HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A A Toropov et al.
European journal of medicinal chemistry, 43(4), 714-740 (2007-07-17)
Simplified molecular input line entry system (SMILES) has been utilized in constructing quantitative structure-property relationships (QSPR) for octanol/water partition coefficient of vitamins and organic compounds of different classes by optimal descriptors. Statistical characteristics of the best model (vitamins) are the