Wichtige Dokumente
27130
Chromotrop 2B
for microscopy
Synonym(e):
4-Nitro-benzolazo-2′-chromotropsäure Dinatriumsalz, Säurerot 176
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
ε (Extinktionskoeffizient)
≥500 at 509-519 nm in water
Eignung
suitable for microscopy
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChIKey
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?