22184-U
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
7000.5, volume 0.5 μL, needle size 25 ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
25 ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
no dead volume
sample contained in needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 86250
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
0.5 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Schnelle Injektion kleinster Volumen
- Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
- Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)