Merck
20980-U
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
7105, volume 5 μL, needle size 24 ga (bevel tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
Synonym(e):
Precision Syringe
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
24 ga (bevel tip)
Leistungsmerkmale
Sample contained in needle (no dead volume)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 88011
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
5 μL
Allgemeine Beschreibung
  • Schnelle Injektion kleinster Volumen
  • Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
  • Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)