Merck
20733
Hamilton® Spritze, Serie 7000, gerändelte Verschraubung
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22s ga (blunt tip)
Leistungsmerkmale
Sample contained in needle (no dead volume)
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Hamilton 86200
Kanüle L
70 mm (2.75 in.)
Volumen
1 μL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • Schnelle Injektion kleinster Volumen
  • Kein Totvolumen, da sich die gesamte Probe in der Nadel befindet
  • Dicht bis zu einem Injektionsdruck von 6000 psi (ca. 413 bar)
Rechtliche Hinweise
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)