Wichtige Dokumente
22126
Cefsulodin Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N4NaO8S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
554.53
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51101500
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Verunreinigungen
≤3% water
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Wirkungsweise
cell wall synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[H][C@]12SCC(C[n+]3ccc(cc3)C(N)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(c4ccccc4)S([O-])(=O)=O)C([O-])=O
Allgemeine Beschreibung
Chemical structure: ß-lactam
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)