Wichtige Dokumente
21111
Calciumchlorid Hexahydrat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Calcii chloridum hexahydricum
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
30 °C
Löslichkeit
H2O: soluble 219.1 g/L at 20 °C
Dichte
1.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.6H2O/h;2*1H;6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?