Wichtige Dokumente
20960
Cäsiumcarbonat
purum p.a., ≥98.0% (T)
Synonym(e):
Kohlensäure-Dicäsium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (T)
Verlust
≤2% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
610 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
aerobic oxidation of primary alcohols
1,4-addition reactions
Reagent for:
Synthesis of phosphazene derivatives
Constrictive binding interactions
Intramolecular C-N cross coupling reactions
Dehydrohalogenative polycondensation
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney,Adrenal gland,Testes
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?