Merck
201960
Sigma-Aldrich
Säuregelb 25
Dye content 40 %
Größe auswählen
10 G
CHF 97.20
CHF 97.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 97.20
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H20N5NaO6S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
549.55
Farbindexnummer:
18835
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 97.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, 40%
λmax
392 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
13200 at 259 nm in H2O at 0.03 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].Cc1ccc(cc1S(=O)(=O)Nc2ccccc2)\N=N\c3c(C)nn(c3O)-c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H21N5O6S2.Na/c1-15-8-9-18(14-21(15)35(30,31)27-17-6-4-3-5-7-17)24-25-22-16(2)26-28(23(22)29)19-10-12-20(13-11-19)36(32,33)34;/h3-14,27,29H,1-2H3,(H,32,33,34);/q;+1/p-1/b25-24+;
InChIKey
VKLQVFKYJGXGKQ-QREUMGABSA-M
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shumin Xia et al.
Cell reports, 28(5), 1251-1267 (2019-08-01)
Mechanical cues influence pluripotent stem cell differentiation, but the underlying mechanisms are not well understood. Mouse embryonic stem cells (mESCs) exhibit unusual cytomechanical properties, including low cell stiffness and attenuated responses to substrate rigidity, but the underlying structural basis remains