Wichtige Dokumente
17194
Selektiver Zusatz II nach Park und Sanders
for Campylobacter spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Campylobacter selective supplement, Selective supplement for thermotolerant Campylobacter
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 5 vials
Farbe
white
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Campylobacter spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Cefoperazon 32 mg; Cycloheximid 100 mg
Lagerung und Haltbarkeit
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.