Merck
16734
Supelco
Cer Standard für ICP
TraceCERT®, 1 g/L Ce in nitric acid (nominal concentration)
Synonym(e):
Cerium ICP Calibration Standard
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1 g/L Ce in nitric acid (nominal concentration)
Methode(n)
ICP: suitable
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
Dieses zertifizierte Referenzmaterial(CRM) wurde produziert und zertifiziert gemäss den Normen ISO/IEC 17025 und ISO Guide 34. Das CRM ist rückverfolgbar auf die SI-Einheit kg und wurde gemessen gegen NIST SRM.
Zertifizierter Gehalt inkl. Messunsicherheit und Haltbarkeitsdatum stehen auf der Etikette. Informationen zu den Spurenanalysen befinden sich im beiliegenden Zertifikat (elektronisch verfügbar unter: http://www.sigma-aldrich.com).
Anwendung
Cerium standard may be used as calibration standard in quadruple inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) for the determination of cerium.
Hinweis zur Analyse
1000 mg/L Ce in 5% Salpetersäure, hergestellt aus hochreinem CeO2, HNO3 und Wasser
Sonstige Hinweise
For a complete product listing of our TraceCERT® range of CRMs for ICP and AAS, technical information, and example certificates please visit our ICP & AAS standards website
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The impact of cerium oxide nanoparticles on tomato (Solanum lycopersicum L.) and its implications for food safety.
Wang, Qiang, et al.
Metallomics : Integrated Biometal Science, 4.10, 1105-1112 (2012)