Wichtige Dokumente
16614
Cyanursäure
analytical standard
Synonym(e):
1,3,5-Triazin-2,4,6-triol, 2,4,6-Trihydroxy-1,3,5-triazin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>360 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
O=C1NC(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChIKey
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Milk and milk products using gas chromatography with tandem mass spectrometric (GC-MS/MS) detection.[1]
- Human urine samples[3] and infant formula[4] using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?