Merck
15997
Millipore
Brewer-Agar
suitable for microbiology
Synonym(e):
Anaerobier-Agar nach Brewer
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 12.6 g/L
casein peptone, 10 g/L
L-cystine, 0.4 g/L
D(+)-glucose, 10 g/L
methylene blue, 0.002 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium formaldehyde sulfoxylate, 1 g/L
sodium thioglycolate, 2 g/L
soy peptone, 5 g/L
yeast extract, 5 g/L
pH-Endwert
7.2±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Eignung
anaerobic bacteria
nonselective for Bacteroides spp.
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for coliforms
Anwendung
Für Kultivierung von Clostridium-Spezies und anderer anaerober Mikroorganismen in Oberflächenkultur gemäß Brewer.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
A NEW PETRI DISH COVER AND TECHNIQUE FOR USE IN THE CULTIVATION OF ANAEROBES AND MICROAEROPHILES.
J H Brewer
Science (New York, N.Y.), 95(2475), 587-587 (1942-06-05)