Wichtige Dokumente
15522
D-(+)-Galactose
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Synonym(e):
Galactose
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Qualität
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
acid. or alk. react. impurities, in accordance
microbiological impurity, in accordance
residual solvents, in accordance
≤1.0% water (Karl Fischer)
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 180 g/L at 20 °C
Eignung
in accordance for appearance of solution
in accordance for identity (IR)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?