Merck
14419
Sigma-Aldrich
Zinkcarbonat basisch
technical, ≥53% Zn basis
Synonym(e):
Zinkhydroxidcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
[ZnCO3]2 · [Zn(OH)2]3
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Konzentration
≥53% Zn
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤3000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1.5%
SMILES String
[Zn++].[Zn++].O[Zn]O.O[Zn]O.O[Zn]O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/2CH2O3.6H2O.5Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;;;;;/h2*(H2,2,3,4);6*1H2;;;;;/q;;;;;;;;5*+2/p-10
InChIKey
UOURRHZRLGCVDA-UHFFFAOYSA-D
Sonstige Hinweise
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)