Merck
1.12277
Sigma-Aldrich
Nickel
powder 99+
Synonym(e):
Nickel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141729
EG-Index-Nummer:
231-111-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
1453 °C
Dichte
8.90 g/cm3 at 25 °C
Schüttdichte
1600‑2600 kg/m3
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ni]
InChI
1S/Ni
InChIKey
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Nickeloxid-/Nickel-Heterostrukturen im Nanobereich für die Elektrokatalyse zur aktiven Wasserstoffentwicklung: Dieser Artikel berichtet über Heterostrukturen von Nickeloxid und Nickel auf Kohlenstoff-Nanoröhren zur Verbesserung der Elektrokatalyse (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Hinweis zur Analyse
Identität (Elementaranalyse): entspricht
Assay (komplexometrisch): ≥ 99,5 %
Korngröße (d50): ca. 10 µm
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2