Wichtige Dokumente
14121
Milchsäurezusatz, modifiziert
suitable for microbiology
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ein selektives Supplement empfohlen für die Isolierung von Milchsäurenbakterien in Bier und Brauprozessen.
Anwendung
Lactic acid could be used in the culture medium for the mouse testis cells, used for the long-term spermatogonial stem cell culture, in order to study spermatogenesis mechanism that has future benefits of being used in developing new technology in transgenesis or medicine.
Komponenten
(pro Vial, ausreichend für 500 mL Medium)
Sorbitan-mono-oleat 5.0 ml, 2-Phenylethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Sorbitan-mono-oleat 5.0 ml, 2-Phenylethanol 1.5 g, Amphotericin 2.5 mg
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Biology of reproduction, 69(2), 612-616 (2003-04-18)
Spermatogenesis is a complex process that originates in a small population of spermatogonial stem cells. Here we report the in vitro culture of spermatogonial stem cells that proliferate for long periods of time. In the presence of glial cell line-derived