Merck
13613
Sigma-Aldrich
Nickel(II)-chlorid Hexahydrat
puriss., ≥97.0%
About This Item
Lineare Formel:
NiCl2 · 6H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
puriss.
Assay
≥97.0%
pH-Wert
4-6 (20 °C, 5%)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤20 mg/kg
Co: ≤100 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
InChIKey
LAIZPRYFQUWUBN-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)