12392
Benzylbenzoat
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Benzylis benzoas, Benzoesäure-benzylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 125 °C)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Farbe
clear
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C (lit.)
Löslichkeit
alcohol: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
water: insoluble
Dichte
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?