105910
Salicylsäure
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 114 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
bp
211 °C (lit.)
211 °C/20 mmHg
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ALB(213) , PTPN1(5770)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?