Merck
09929
Sigma-Aldrich
Leit-C
for microscopy
Synonym(e):
Conduct-C
Größe auswählen
30 G
CHF 95.30
CHF 95.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
30 G
CHF 95.30
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
CHF 95.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for microscopy
Qualitätsniveau
Verunreinigungen
xylene (mixture of isomers)
Eignung
suitable for microscopy
Anwendung
Suspension sehr feiner, leitfähiger Kohlenstoffteilchen zur Herstellung leitfähiger Klebestellen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
<32.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
< 0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)