09794
Boc-β-Phe-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure, Boc-L-β-phenylalanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥96.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(9-12(16)17)10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChIKey
JTNQFJPZRTURSI-LLVKDONJSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)