Merck
09454
Sigma-Aldrich
2-Brom-6-fluoranilin
≥98.0% (GC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5BrFN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.01
Beilstein:
8541957
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
EG-Index-Nummer:
464-930-2
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.582 (lit.)
Dichte
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Nc1c(F)cccc1Br
InChI
1S/C6H5BrFN/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3H,9H2
InChIKey
ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)