09293
2-(3-Aminopropylamino)-ethanol
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
N-(2-Hydroxyethyl)-trimethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.486
bp
250-252 °C (lit.)
Dichte
1.007 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
NCCCNCCO
InChI
1S/C5H14N2O/c6-2-1-3-7-4-5-8/h7-8H,1-6H2
InChIKey
GHKSKVKCKMGRDU-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Grin2a(24409)
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
296.6 °F
Flammpunkt (°C)
147 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?