Wichtige Dokumente
08898
Methoxyfenozid-(methoxy-d3)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
-Methoxy-d3-2-methyl-benzoesäure-2-(3,5-dimethylbenzoyl)-2-tert.-butylhydrazid, Methoxyfenozid-d3
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)