08483
Hexahydro-4-methylphthalsäureanhydrid, Mischung aus cis und trans
analytical standard
Synonym(e):
4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.473-1.480
n20/D 1.477 (lit.)
Dichte
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Format
neat
SMILES String
CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
InChIKey
FKBMTBAXDISZGN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)