Wichtige Dokumente
07682
6-[Bis-(2,2,2-trifluorethyl)-amino]-4-(trifluormethyl)-2(1H)-chinolinon
analytical standard
Synonym(e):
LGD-2226
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
187-190 °C
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
FC(F)(F)CN(CC(F)(F)F)c1ccc2NC(=O)C=C(c2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H9F9N2O/c15-12(16,17)5-25(6-13(18,19)20)7-1-2-10-8(3-7)9(14(21,22)23)4-11(26)24-10/h1-4H,5-6H2,(H,24,26)
InChIKey
ULBPQWIGZUGPHU-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Empfohlene Produkte
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?