Merck
07096
Supelco
Lactat Standard für IC
TraceCERT®, 1000 mg/L lactate in water (nominal concentration)
Größe auswählen
100 ML
CHF 76.90
CHF 76.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 76.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
CHF 76.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Produktlinie
TraceCERT®
Konzentration
1000 mg/L lactate in water (nominal concentration)
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Allgemeine Beschreibung
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Verlinkung
Visit the IC Portal to learn more
Hinweis zur Analyse
1000 mg/L Lactat in Wasser, hergestellt aus Natriumlactat und Wasser; filtriert durch eine 0.2 μm Membran und stabilisiert mit Natriumazid
Rechtliche Hinweise
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Questions
  1. Este patrón de lactato es L o D?
    1 answer
    1. This product is prepared from the L enantiomer.