Merck
06980
Sigma-Aldrich
Natrium-3-aminobenzoat -hydrochlorid
≥99.0%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.60
Beilstein:
3695285
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0%
Form
powder or crystals
Farbe
white to faint brown
mp (Schmelzpunkt)
260-280 °C (dec.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Cl.Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4H,8H2,(H,9,10);1H
InChIKey
PTTMMENRLMBXGK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)